Få mere at vide
Diethylamin 2000 μg/ml i vand, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322924
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322924 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322924 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12604500WA2000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylamine
CAS 109-89-7
Analyt- eller komponentnavne Diethylamine
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C4 H11 N
Koncentration 2000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-Ethylethanamine, Diethylamine (8CI), DEA, N,N-Diethylamine, Melphalan Imp. K (EP), Melphalan Impurity K, Potassium Clavulanate Impurity I
InChI formel InChI=1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCNCC
IUPAC navn N-ethylethanamin
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 73.14
Mængde 1 ml
Formel vægt 73,0891 g/mol