Få mere at vide
Diethylvinylfosfonat, 97%
Artikelnummer. 10465745 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10465745 100 g Glasflaske 100g
10410822 10 g Glasflaske 10g
10081711 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10465745 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152151000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 682-30-4 | C6H13O3P | 164,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 682-30-4
Molekylær formel C6H13O3P
Molekylvægt (g/mol) 164.14
MDL nummer MFCD00009079
InChI nøgle DREPONDJUKIQLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl vinylphosphonate, vinylphosphonic acid diethyl ester, diethyl vinylphosphate, diethoxyphosphinylethene, phosphonic acid, vinyl-, diethyl ester, diethyl ethenylphosphonate, phosphonic acid, ethenyl-, diethyl ester, 1-ethenyl ethoxy phosphoryl oxyethane, acmc-1at5g
PubChem CID 69629
IUPAC navn 1-[ethenyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethan
SMIL CCOP(=O)(OCC)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl vinylphosphonate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 202 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5O)2P(O)CH=CH2
Brydningsindeks 1,4280 til 1,43
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.06
Formel vægt 164.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske