Få mere at vide
Diethyl Ureidomalonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Ureidomalonate |
| CAS | 500880-58-0 |
| Molekylær formel | C8 H14 N2 O5 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O5/c1-3-14-6(11)5(10-8(9)13)7(12)15-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H3,9,10,13) |
| SMIL | CCOC(=O)C(NC(=O)N)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2-(carbamoylamino)propanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.21 |
| Formel vægt | 218.0903 |