Få mere at vide
Diethyl trichloromethylphosphonate, 98%
Artikelnummer. 11361398
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361398 2 g 2g
11371398 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11361398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010306.04
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 866-23-9 | C5H10Cl3O3P | 255.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 866-23-9
Molekylær formel C5H10Cl3O3P
Molekylvægt (g/mol) 255.46
MDL nummer MFCD00013666
InChI nøgle RVAQSYWDOSHWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl trichloromethylphosphonate, diethyl trichloromethyl phosphonate, phosphonic acid, trichloromethyl-, diethyl ester, methanephosphonic acid, trichloro-, diethyl ester, diethyltrichloromethylphosphonate, wln: gxggpo&o2&o2, 4-03-00-00262 beilstein handbook reference, trichloromethylphosphonic acid diethyl, diethoxyphosphino trichloromethyl-1-one
PubChem CID 70085
IUPAC navn 1-[ethoxy(trichlormethyl)phosphoryl]oxyethan
SMIL CCOP(=O)(OCC)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl trichloromethylphosphonate
Tæthed 1.3670 g/mL
Kogepunkt 128°C (14 mmHg)
Brydningsindeks 1.462
Mængde 2 g
FN nummer UN3278
Formel vægt 255.48
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske