Få mere at vide
Diethyl trans-1,2-cyclopropandicarboxylat, 97%
Artikelnummer. 10062220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10062220 5 g Glasflaske 5g
10045813 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10062220 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169180050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
CAS: 3999-55-1 | C9H14O4 | 186,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3999-55-1
Molekylær formel C9H14O4
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00198002
InChI nøgle SXLDHZFJMXLFJU-RNFRBKRXSA-N
Synonym diethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, trans-diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, diethyl trans-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1r,2r-diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, diethyl 1r,2r-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1,2-cyclopropanedicarboxylic acid, diethyl ester, 1r,2r-rel, 1,2-cyclopropanedicarboxylicacid, 1,3-diethyl ester, 1r,2r-rel, 1s,2s-diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, diethyltrans-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, trans-1,2-diethoxycarbonyl-cyclopropane
PubChem CID 11715303
IUPAC navn diethyl (1R,2R)-cyclopropan-1,2-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CC1C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl trans-1, 2-cyclopropanedicarboxylate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 70 °C til 75 °C (1,0 mmHg)
Flammepunkt 98 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C3H4(CO2C2H5)2
Brydningsindeks 1,4400 til 1,442
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.06
Formel vægt 186.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske efter smeltning