Få mere at vide
Diethyltetrafluorsuccinat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379175
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379175 1 g 1g
11389175 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379175 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16469.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 377-71-9 | C8H10F4O4 | 246.158 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 377-71-9
Molekylær formel C8H10F4O4
Molekylvægt (g/mol) 246.158
MDL nummer MFCD00015155
InChI nøgle BLZSSBPZHBFNBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl tetrafluorosuccinate, diethyl perfluorosuccinate, butanedioic acid, tetrafluoro-, diethyl ester, diethyl 2,2,3,3-tetrafluorosuccinate, butanedioic acid, 2,2,3,3-tetrafluoro-, 1,4-diethyl ester, 1,4-diethyl 2,2,3,3-tetrafluorobutanedioate, diethyl 2,2,3,3-tetrafluorobutane-1,4-dioate, diethyltetrafluorosuccinate, ethyl perfluorosuccinate, acmc-1cqkj
PubChem CID 67834
IUPAC navn diethyl-2,2,3,3-tetrafluorbutandioat
SMIL CCOC(=O)C(C(C(=O)OCC)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl tetrafluorosuccinate
Tæthed 1.273
Kogepunkt 78°C (5 mmHg)
Brydningsindeks 1.368
Mængde 1 g
Beilstein 1798175
Formel vægt 246.16
Procent renhed 97%