Få mere at vide
Diethylterephthalat, TRC
Artikelnummer. 30385335
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30385335 5 g
1 options
Artikelnummer. 30385335 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4451305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terephthalic Acid Diethyl Ester
CAS 636-09-9
Molekylær formel C12 H14 O4
Mængde 5 g
Synonym 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-diethyl ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester (9CI), Terephthalic acid, diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Diethyl terephthalate, NSC 68816, p-Benzenedicarboxylic acid diethyl ester, p-Diethyl phthalate, Terephthalic acid diethyl ester, Terephthalic acid, bis-ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC
IUPAC navn diethylbenzen-1,4-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 222.2372
Formel vægt 222.0892