Få mere at vide
Diethyl terephthalate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl terephthalate |
| CAS | 636-09-9 |
| Molekylær formel | C12H14O4 |
| MDL nummer | MFCD00039891 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C(OCC)C1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.24 |
| Procent renhed | 98% |