Få mere at vide
Diethylsulfat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Sulphate |
| CAS | 64-67-5 |
| Molekylær formel | C4H10O4S |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Ethyl sulfate (Et2SO4), DES, Diethyl sulfate, Ethyl sulfate, NSC 56380 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOS(=O)(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethylsulfat |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.18 |
| Formel vægt | 154.03 |