missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diethyl Sulfone, TRC

Artikelnummer. 17958594
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17958594 2.5 g 2.5g
17930095 25 g -
17909454 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17958594 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4450102.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 597-35-3
Molekylær formel C4 H10 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 122.19
Synonym Ethane, 1,1'-sulfonylbis-, Ethyl sulfone (6CI,7CI,8CI), Diethyl sulfone, NSC 145719
IUPAC navn 1-ethylsulfonylethane
SMIL CCS(=O)(=O)CC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diethyl Sulfone
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C4H10O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
Formel vægt 122.0402
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.