Få mere at vide
Diethylsulfid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylsulfide |
| CAS | 352-93-2 |
| Molekylær formel | C4 H10 S |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Ethane, 1,1'-thiobis-, Ethyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[ethane], (Ethylsulfanyl)ethane, 3-Thiapentane, Diethyl sulfide, Diethylthioether, Ethyl monosulfide, Ethyl thioether, Ethylthioethane, NSC 75157, Thioethyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10S/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCSCC |
| IUPAC navn | ethylsulfanylethan |
| Molekylvægt (g/mol) | 90.1872 |
| Formel vægt | 90.0503 |