Få mere at vide
Diethylsulfid, TRC
Artikelnummer. 30381176
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30381176 1 g
1 options
Artikelnummer. 30381176 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4450051G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylsulfide
CAS 352-93-2
Molekylær formel C4 H10 S
Mængde 1 g
Synonym Ethane, 1,1'-thiobis-, Ethyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[ethane], (Ethylsulfanyl)ethane, 3-Thiapentane, Diethyl sulfide, Diethylthioether, Ethyl monosulfide, Ethyl thioether, Ethylthioethane, NSC 75157, Thioethyl ether
InChI formel InChI=1S/C4H10S/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMIL CCSCC
IUPAC navn ethylsulfanylethan
Molekylvægt (g/mol) 90.1872
Formel vægt 90.0503