Få mere at vide
Diethylsulfid, 96%
Artikelnummer. 11322186
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322186 100 g 100g
11312186 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03493.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 352-93-2 | C4H10S | 90,18 g/mol
Diethylsulfid bruges som opløsningsmiddel til vandfri mineralsalte og i pletteringsbade til belægning af metaller med guld eller sølv. Det bruges som smagsstof. Det bruges også i additionsreaktionen med platindichlorid til fremstilling af platinethynyldimerer og polymerer med vedhængende ferrocenylgruppe. Yderligere anvendes det til fremstilling af triethylsulfoniumethylsulfat ved reaktion med svovlsyrediethylester. Ud over dette bruges det i kvantificeringsproceduren for flygtige svovlforbindelser ved fastfase-mikroekstraktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylsulfid anvendes som opløsningsmiddel til vandfri mineralsalte og i pletteringsbade til belægning af metaller med guld eller sølv. Det bruges som smagsstof. Det bruges også i additionsreaktionen med platindichlorid til fremstilling af platinethynyldimerer og polymerer med vedhængende ferrocenylgruppe. Yderligere anvendes det til fremstilling af triethylsulfoniumethylsulfat ved reaktion med svovlsyrediethylester. Ud over dette bruges det i kvantificeringsproceduren for flygtige svovlforbindelser ved fastfase-mikroekstraktion.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ethanol og ether. Lidt blandbar med kultetrachlorid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352-93-2
Molekylær formel C4H10S
Molekylvægt (g/mol) 90.18
MDL nummer MFCD00009270
InChI nøgle LJSQFQKUNVCTIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl sulfide, ethyl sulfide, ethyl thioether, 3-thiapentane, diethylthioether, thioethyl ether, ethylthioethane, 1,1'-thiobisethane, diethyl sulphide, ethane, 1,1'-thiobis
PubChem CID 9609
ChEBI CHEBI:27710
IUPAC navn ethylsulfanylethan
SMIL CCSCC
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Diethyl sulfide
Smeltepunkt -104 °C
Tæthed 0.835
Kogepunkt 90 °C til 92 °C
Flammepunkt −10 °C (14 °F)
Lugt Hvidløgslignende
Brydningsindeks 1.442
Mængde 100 g
FN nummer UN2375
Beilstein 1696909
Merck Index 14,3854
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, ethanol og ether. Let blandet med kulstoftetrachlorid. Ublandelig med vand.
Formel vægt 90.19
Procent renhed 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.