Få mere at vide
Diethylsulfid, 96%
Artikelnummer. 11312186
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312186 10 g 10g
11322186 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03493.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 352-93-2 | C4H10S | 90,18 g/mol
Diethylsulfid bruges som opløsningsmiddel til vandfri mineralsalte og i pletteringsbade til belægning af metaller med guld eller sølv. Det bruges som smagsstof. Det bruges også i additionsreaktionen med platindichlorid til fremstilling af platinethynyldimerer og polymerer med vedhængende ferrocenylgruppe. Yderligere anvendes det til fremstilling af triethylsulfoniumethylsulfat ved reaktion med svovlsyrediethylester. Ud over dette bruges det i kvantificeringsproceduren for flygtige svovlforbindelser ved fastfase-mikroekstraktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylsulfid anvendes som opløsningsmiddel til vandfri mineralsalte og i pletteringsbade til belægning af metaller med guld eller sølv. Det bruges som smagsstof. Det bruges også i additionsreaktionen med platindichlorid til fremstilling af platinethynyldimerer og polymerer med vedhængende ferrocenylgruppe. Yderligere anvendes det til fremstilling af triethylsulfoniumethylsulfat ved reaktion med svovlsyrediethylester. Ud over dette bruges det i kvantificeringsproceduren for flygtige svovlforbindelser ved fastfase-mikroekstraktion.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ethanol og ether. Lidt blandbar med kultetrachlorid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352-93-2
Molekylær formel C4H10S
Molekylvægt (g/mol) 90.18
MDL nummer MFCD00009270
InChI nøgle LJSQFQKUNVCTIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl sulfide, ethyl sulfide, ethyl thioether, 3-thiapentane, diethylthioether, thioethyl ether, ethylthioethane, 1,1'-thiobisethane, diethyl sulphide, ethane, 1,1'-thiobis
PubChem CID 9609
ChEBI CHEBI:27710
IUPAC navn ethylsulfanylethan
SMIL CCSCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl sulfide
Smeltepunkt -104°C
Tæthed 0.835
Kogepunkt 90°C to 92°C
Flammepunkt −10°C (14°F)
Lugt Garlic-like
Brydningsindeks 1.442
Mængde 10 g
FN nummer UN2375
Beilstein 1696909
Merck Index 14,3854
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formel vægt 90.19
Procent renhed 96%