Få mere at vide
Diethylsulfat, 99%
Artikelnummer. 10627763 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10627763 10 L Plast tromle 10 L
10560401 25 mL Glasflaske 25ml
10589410 1 L Glasflaske 1 L
10438450 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10627763 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114560100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 64-67-5 | C4H10O4S | 154,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-67-5
Molekylær formel C4H10O4S
Molekylvægt (g/mol) 154.18
MDL nummer MFCD00009099
InChI nøgle DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfuric acid, diethyl ester, diethyl sulphate, diethylsulfate, diaethylsulfat, sulfuric acid diethyl ester, diethyl tetraoxosulfate, diaethylsulfat german, unii-k0fo4vfa7i, des van, diethylester kyseliny sirove
PubChem CID 6163
ChEBI CHEBI:34699
IUPAC navn diethylsulfat
SMIL CCOS(=O)(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl sulfate
Smeltepunkt -24,0 °C
Tæthed 1.1795g/mL
Kogepunkt 208,0 °C
Flammepunkt 104 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel (C2H5O)2SO2
Brydningsindeks 1,3990 til 1,4010
Mængde 10 L
Beilstein 01,327
Fieser 01,253
Merck Index 15,3149
Specifik vægtfylde 1.1795
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 5 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: nedbrydes i vand, opløselig i alkohol og æter
Viskositet 1,79 mPa (20 °C)
Formel vægt 154.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske