Få mere at vide
Diethyl sulfate, 99%
Artikelnummer. 10589410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10589410 1 L Glasflaske 1 L
10560401 25 mL Glasflaske 25ml
10438450 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10627763 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10589410 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114560010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 64-67-5 | C4H10O4S | 154.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64-67-5
Molekylær formel C4H10O4S
Molekylvægt (g/mol) 154.18
MDL nummer MFCD00009099
InChI nøgle DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfuric acid, diethyl ester, diethyl sulphate, diethylsulfate, diaethylsulfat, sulfuric acid diethyl ester, diethyl tetraoxosulfate, diaethylsulfat german, unii-k0fo4vfa7i, des van, diethylester kyseliny sirove
PubChem CID 6163
ChEBI CHEBI:34699
IUPAC navn diethylsulfat
SMIL CCOS(=O)(=O)OCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Diethyl sulfate
Smeltepunkt -24.0°C
Tæthed 1.1795g/mL
Kogepunkt 208.0°C
Flammepunkt 104°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5O)2SO2
Brydningsindeks 1.3990 to 1.4010
Mængde 1 L
Beilstein 01,327
Fieser 01,253
Merck Index 15,3149
Specifik vægtfylde 1.1795
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water,soluble in alcohol and ether
Viskositet 1.79 mPa.s (20°C)
Formel vægt 154.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske