Få mere at vide
Diethylsuccinat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10225440 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast dåse
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10225440 1 kg Glasflaske 1kg
10494025 5 kg Plast tromle 5kg
15189183 25 kg Plast dåse 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10225440 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150540010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-25-1 | C8H14O4 | 174.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-25-1
Molekylær formel C8H14O4
Molekylvægt (g/mol) 174.2
MDL nummer MFCD00009208
InChI nøgle DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl succinate, ethyl succinate, butanedioic acid, diethyl ester, 1,4-diethyl butanedioate, succinic acid, diethyl ester, succinic acid diethyl ester, diethyl ethanedicarboxylate, unii-elp55c13dr, diethylester kyseliny jantarove, fema no. 2377
PubChem CID 31249
IUPAC navn diethylbutandioat
SMIL CCOC(=O)CCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl succinate
Surhed 0.2mg KOH/g max.
Smeltepunkt -20.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 217.0°C
Flammepunkt 90°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5O2CCH2CH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4190 to 1.4210
Mængde 1 kg
Beilstein 02,609
Merck Index 15,8999
Specifik vægtfylde 1.04
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formel vægt 174.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske