Få mere at vide
Diethylsuccinat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462438
Skift visning
Mængde:
10,000 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462438 10,000 g 10000g
11334499 100 g 100g
11452438 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15777.0C
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-25-1 | C8H14O4 | 174.196 g/mol
Det anvendes som blødgøringsmidler, maskeringsmidler, blødgøringsmidler og opløsningsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som blødgøringsmidler, maskeringsmidler, blødgøringsmidler og opløsningsmidler.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-25-1
Molekylær formel C8H14O4
Molekylvægt (g/mol) 174.196
MDL nummer MFCD00009208
InChI nøgle DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl succinate, ethyl succinate, butanedioic acid, diethyl ester, 1,4-diethyl butanedioate, succinic acid, diethyl ester, succinic acid diethyl ester, diethyl ethanedicarboxylate, unii-elp55c13dr, diethylester kyseliny jantarove, fema no. 2377
PubChem CID 31249
IUPAC navn diethylbutandioat
SMIL CCOC(=O)CCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl succinate
Smeltepunkt -21°C
Tæthed 1.043
Kogepunkt 216°C to 218°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Brydningsindeks 1.42
Mængde 10,000 g
Beilstein 907645
Merck Index 14,8869
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 174.2
Procent renhed 98%