Få mere at vide
Diethyl Suberate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Suberate |
| CAS | 2050-23-9 |
| Molekylær formel | C12H22O4 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Octanedioic Acid 1,8-Diethyl Ester, Octanedioic Acid Diethyl Ester, Suberic Acid Diethyl Ester, Diethyl Octanedioate, NSC 62701 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10-12(14)16-4-2/h3-10H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCCCCCC(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl octanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.3 |
| Formel vægt | 230.1518 |