missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diethyl Suberate, TRC

Artikelnummer. 30371100
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371100 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371100 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD445000100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diethyl Suberate
CAS 2050-23-9
Molekylær formel C12H22O4
Mængde 100 g
Synonym Octanedioic Acid 1,8-Diethyl Ester, Octanedioic Acid Diethyl Ester, Suberic Acid Diethyl Ester, Diethyl Octanedioate, NSC 62701
InChI formel InChI=1S/C12H22O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10-12(14)16-4-2/h3-10H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)CCCCCCC(=O)OCC
IUPAC navn diethyl octanedioate
Molekylvægt (g/mol) 230.3
Formel vægt 230.1518
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.