missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diethyl-pythiDC, MedChemExpress

Artikelnummer. 16463788
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16463788 10 mg
16462856 25 mg
16460167 50 mg
16424846 100 mg
16406517 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16463788 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103068

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Diethyl-pythiDC is an inhibitor of collagen prolyl 4-hydroxylases (CP4Hs).

Diethyl-pythiDC is an inhibitor of collagen prolyl 4-hydroxylases (CP4Hs).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diethyl-pythiDC
Fysisk form Solid
CAS 1821370-70-0
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H14N2O4S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (108.80 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=C(C2=NC=C(C(OCC)=O)S2)N=C1)OCC
Molekylvægt (g/mol) 306.34
Formel vægt 306.34
Procent renhed 99.75%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.