Få mere at vide
Diethylpyrocarbonat, TRC
Artikelnummer. 30369290
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30369290 25 g
1 options
Artikelnummer. 30369290 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44204525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Pyrocarbonate
CAS 1609-47-8
Molekylær formel C6H10O5
Mængde 25 g
Synonym Dicarbonic Acid, Diethyl Ester, Formic Acid, Oxydi-, Diethyl Ester, Pyrocarbonic Acid Diethyl Ester, Baycovin, DEPA, DEPC, Dekapex, Diethyl Dicarbonate, Diethyl Oxydiformate, Diethyl Pyrocarbonate, Piref, Ue 5908
InChI formel InChI=1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)OC(=O)OCC
Molekylvægt (g/mol) 162.14
Formel vægt 162.0528