Få mere at vide
Diethylpyrocarbonat ribonukleasehæmmer. MP Biomedicals
Artikelnummer. 11406672 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11406672 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 11406672 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215090250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2065.00 DKK
    1966.82 DKK / 50ml
    Spare 98.18 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Effective nuclease inhibitor used for modifying proteins and nucleic acids.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Pyrocarbonate
Navn note Ribonukleasehæmmer.
CAS 1609-47-8
Tæthed 1.12 g/mL
Molekylær formel C6H10O5
MDL nummer MFCD00009106
Mængde 50 mL
Synonym diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
InChI nøgle FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)OC(=O)OCC
IUPAC navn diethyldicarbonat
Molekylvægt (g/mol) 162.14
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
Formel vægt 162.1
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl Pyrocarbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: diethyl pyrocarbonate