Få mere at vide
Diethylpyrocarbonat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11496662 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496662 25 mL 25ml
1 options
Artikelnummer. 11496662 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215090225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00 DKK
    1191.07 DKK / 25ml
    Spare 63.93 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Ribonukleasehæmmer
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Pyrocarbonate
CAS 1609-47-8
Tæthed Densitet 1,12 g/ml, 1,1 sp. gr.
Molekylær formel C6H10O5
MDL nummer MFCD00009106
Mængde 25 mL
Synonym diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
InChI nøgle FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)OC(=O)OCC
IUPAC navn ethoxycarbonylethylcarbonat
Molekylvægt (g/mol) 162.14
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
Formel vægt 162.14
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl Pyrocarbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i