Beskrivelse
DEPC inaktiverer RNase i opløsning ved ca. 0,1% (v/v). Det hæmmer ryanodin-bindingen til ryanodin/Ca2+-receptorkanaler i skeletmuskulaturen på en dosis- og tidsafhængig måde og øger Ca2+-permeabiliteten af SR vesikler. DEPC er effektiv som en nukleaseinhibitor med en række anvendelser:
- Modifikationsreagens for His- og Tyr-rester i proteiner
- Robust sonde til strukturelle forstyrrelser i dsDNA, der reagerer med helt eller delvist ustablede baser
- Bruges til at modificere proteiner og nukleinsyrer
- PCR-reaktion til behandling af deioniseret vand, hvilket reducerer risikoen for, at RNA nedbrydes af RNaser
- Dot blot hybridisering, for at fortynde totalt RNA isoleret fra forskellige mikroorganismer
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1609-47-8 |
| Tæthed | 1,101 g/ml ved 25 °C (Lit.) |
| Kogepunkt | 93 °C til 94 °C (18 mmHg)(litteratur) |
| Molekylær formel | C6H10O5 |
| Brydningsindeks | n20/D 1.398 (bogstaveligt) |
| MDL nummer | MFCD00009106 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkoholer, estere, ketoner, kulbrinter. En 50% w/w-opløsning i ethanol kan fremstilles. Langsomt opløselig i vand med hydrolytisk nedbrydning, der giver ethanol og CO2. |
| InChI nøgle | FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Diethyl Pyrocarbonate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: diethyl pyrocarbonate