Beskrivelse
- En stærk, uspecifik hæmmer af ribonuklease
- Reagerer med N 1 af histidinrester i proteiner under milde forhold
- Anvendes til at tværbinde og modificere proteiner ved ethoxyformylering af NH 2 og imidazolgrupper i proteiner
- Reagerer med aminer og kan derfor ikke bruges sammen med Tris Buffer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Stærk, uspecifik hæmmer af ribonuklease
- Reagerer med N1 af histidinrester i proteiner under milde forhold
- Anvendes til at tværbinde og modificere proteiner ved ethoxyformylering af NH2- og imidazolgrupper i proteiner
- Reagerer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Pyrocarbonate |
| Smeltepunkt | 69 °C |
| Tæthed | 1.101 |
| Kogepunkt | 93 °C til 94 °C (18 mmHg) |
| Flammepunkt | 69 °C |
| Emballage | Plastflaske |
| Brydningsindeks | 1.398 |
| Mængde | 100 mL |
| Beilstein | 637031 |
| Formel vægt | 162.14 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Diethyl pyrocarbonate, Ultrapure, Thermo Scientific
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethyl pyrocarbonate