Få mere at vide
Diethylpyrocarbonat, >97 %, Ultrapure
Artikelnummer. 15805388 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15805388 25 mL Plastflaske 25ml
15815388 100 mL Plastflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15805388 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J14710.AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.70 DKK
    1074.65 DKK / 25ml
    Spare 236.05 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1609-47-8 | C6H10O5 | 162,141 g/mol
  • En stærk, uspecifik hæmmer af ribonuklease
  • Reagerer med N 1 af histidinrester i proteiner under milde forhold
  • Anvendes til at tværbinde og modificere proteiner ved ethoxyformylering af NH 2 og imidazolgrupper i proteiner
  • Reagerer med aminer og kan derfor ikke bruges sammen med Tris Buffer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Stærk, uspecifik hæmmer af ribonuklease
  • Reagerer med N1 af histidinrester i proteiner under milde forhold
  • Anvendes til at tværbinde og modificere proteiner ved ethoxyformylering af NH2- og imidazolgrupper i proteiner
  • Reagerer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1609-47-8
Molekylær formel C6H10O5
Molekylvægt (g/mol) 162.141
MDL nummer MFCD00009106
InChI nøgle FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
IUPAC navn ethoxycarbonylethylcarbonat
SMIL CCOC(=O)OC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Pyrocarbonate
Smeltepunkt 69 °C
Tæthed 1.101
Kogepunkt 93 °C til 94 °C (18 mmHg)
Flammepunkt 69 °C
Emballage Plastflaske
Brydningsindeks 1.398
Mængde 25 mL
Beilstein 637031
Formel vægt 162.14
Procent renhed ≥97%
Grad Ultrapure
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl pyrocarbonate, Ultrapure, Thermo Scientific
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl pyrocarbonate