Få mere at vide
Diethylpyrocarbonat, 97 %, rent
Artikelnummer. 10114380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10114380 100 g Glasflaske 100g
10052140 5 g Glasflaske 5g
10417970 25 g Glasflaske 25g
10794264 500 g Glasflaske 500g
11995151 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10114380 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170251000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1609-47-8 | C6H10O5 | 162,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1609-47-8
Molekylær formel C6H10O5
Molekylvægt (g/mol) 162.14
MDL nummer MFCD00009106
InChI nøgle FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
IUPAC navn ethoxycarbonylethylcarbonat
SMIL CCOC(=O)OC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl pyrocarbonate
Tæthed 1.1175g/mL
Kogepunkt 93,0 °C til 94,0 °C (18,0 mmHg)
Flammepunkt 69 °C
Analyseprocentområde 0.97
Emballage Glasflaske
Lineær formel O(CO2C2H5)2
Brydningsindeks 1,3960 til 1,4000
Mængde 100 g
Beilstein 03,IV,18
Merck Index 153146
Specifik vægtfylde 1.1175
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: langsom nedbrydning. Andre opløseligheder: meget opløselige i acetone, ethanol, ligroin
Viskositet 1,97 mPa (20 °C)
Formel vægt 162.14
Procent renhed 97%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl pyrocarbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.