Få mere at vide
Diethyl pyrocarbonate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30783005
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30783005 10 g 10g
30782288 5 g 5g
30770289 25 g 25g
30771158 100 g 100g
30773092 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30783005 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12475810g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl pyrocarbonate
CAS 1609-47-8
Molekylær formel C6H10O5
MDL nummer MFCD00009106
Mængde 10 g
SMIL O=C(OCC)OC(OCC)=O
Molekylvægt (g/mol) 162.14
Procent renhed 97%