Få mere at vide
Diethyl Pyridine-2,3-dicarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Pyridine-2,3-dicarboxylate |
| CAS | 2050-22-8 |
| Molekylær formel | C11H13NO4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Diethyl 2,3-Pyridinedicarboxylate, Diethyl Quinolinate, Quinolinic Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO4/c1-3-15-10(13)8-6-5-7-12-9(8)11(14)16-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1cccnc1C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl pyridine-2,3-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.22 |
| Formel vægt | 223.0845 |