Få mere at vide
Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10259343 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10259343 5 g Glasflaske 5g
10166683 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10259343 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296520050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37687-24-4
Molekylær formel C9H12N2O4
Molekylvægt (g/mol) 212.21
MDL nummer MFCD00152167
InChI nøgle MBWXLICVQZUJOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 3,5-pyrazoledicarboxylate, diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate, 3,5-diethoxycarbonylpyrazole, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid diethyl ester, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid diethyl ester, 3,5-diethyl 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, diethyl ester, zlchem 861, pubchem22955, acmc-1aj76
PubChem CID 142184
IUPAC navn diethyl-1H-pyrazol-3,5-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=NN1)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate
Navn note 99%
Smeltepunkt 51.0°C to 55.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 212.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.