Få mere at vide
Diethylpropylmalonat, TRC
Artikelnummer. 30370949
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30370949 5 g
1 options
Artikelnummer. 30370949 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4448055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Propylmalonate
CAS 2163-48-6
Molekylær formel C10 H18 O4
Mængde 5 g
Synonym Valproic Acid Impurity 18
InChI formel InChI=1S/C10H18O4/c1-4-7-8(9(11)13-5-2)10(12)14-6-3/h8H,4-7H2,1-3H3
SMIL CCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
IUPAC navn diethyl 2-propylpropanedioat
Molekylvægt (g/mol) 202.25
Formel vægt 202.1205