Få mere at vide
Diethyl Pimelate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Pimelate |
| CAS | 2050-20-6 |
| Molekylær formel | C11H20O4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O4/c1-3-14-10(12)8-6-5-7-9-11(13)15-4-2/h3-9H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCCCCC(=O)OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.27 |
| Formel vægt | 216.1362 |