missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diethyl Pimelate, TRC

Artikelnummer. 30377120
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30377120 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377120 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4448332.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diethyl Pimelate
CAS 2050-20-6
Molekylær formel C11H20O4
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C11H20O4/c1-3-14-10(12)8-6-5-7-9-11(13)15-4-2/h3-9H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)CCCCCC(=O)OCC
Molekylvægt (g/mol) 216.27
Formel vægt 216.1362
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.