Få mere at vide
Diethyl (phthalimidomethyl)fosfonat, 97%
Artikelnummer. 11454557
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454557 25 g 25g
11444557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21096.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 33512-26-4 | C13H16NO5P | 297,247 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33512-26-4
Molekylær formel C13H16NO5P
Molekylvægt (g/mol) 297.247
MDL nummer MFCD00134313
InChI nøgle IUZMHUAHKBHJFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phthalimidomethyl phosphonate, diethyl 1,3-dioxoisoindolin-2-yl methyl phosphonate, phthalimidomethyl phosphonic acid diethyl ester, diethyl 1,3-dioxoisoindol-2-yl methylphosphonate, 2-diethoxycarbonyl methyl benzo c azoline-1,3-dione, acmc-1cp9b, diethyl phthalimidomethylphosphonate, n-diethoxyphosphoryl methyl phthalimide
PubChem CID 1924456
IUPAC navn 2-(diethoxyphosphorylmethyl)isoindol-1,3-dion
SMIL CCOP(=O)(CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl (phthalimidomethyl)phosphonate
Smeltepunkt 60 °C til 64 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 297.25
Procent renhed 97%