Få mere at vide
Diethylphthalat, Mikromol™
Artikelnummer. 17928654
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17928654 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17928654 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0006.28
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Diethylphthalat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl phthalate
CAS 84-66-2
Analyt- eller komponentnavne Diethyl phthalate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H14 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Diethyl Phthalate
InChI formel InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
IUPAC navn diethylbenzen-1,2-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 222.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 222,0892 g/mol