missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diethyl Phthalate-d14, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid diethyl ester d14 |
| CAS | 99873-99-1 |
| Molekylær formel | C12 2H14 O4 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, di(ethyl-d5) ester (9 CI), Phthalic acid diethyl ester D14, Phthalic acid, bis-ethyl ester D14, Diethyl phthalate-d14 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8 H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])c(C(=O)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.32 |
| Formel vægt | 236.1771 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?