Få mere at vide
Diethyl Phosphate Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Phosphate Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11O4P.Na/c1-3-7-9(5,6)8-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 176.0214 |
| Procent renhed | >95% |