Få mere at vide
Diethylphosphat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15780869 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15780869 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15780869 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 407420050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 598-02-7 | C4H11O4P | 154,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl phosphate
CAS 598-02-7, 7664-38-2
Smeltepunkt 6,0 °C
Tæthed 1.2900g/mL
Kogepunkt 203,0 °C
Flammepunkt 91 °C
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H11O4P
Lineær formel (C2H5O)2PO2H
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.29
Synonym diethyl phosphate, diethyl acid phosphate, phosphoric acid, diethyl ester, diethyl phosphoric acid, diethylphosphate, diethylphosphoric acid, ethyl phosphate, di, o,o-diethyl hydrogen phosphate, ethyl phosphate, eto 2 ho po, o,o-diethylphosphoric acid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig.
InChI nøgle UCQFCFPECQILOL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOP(=O)(O)OCC
IUPAC navn diethylhydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 154.1
PubChem CID 654
ChEBI CHEBI:27708
Formel vægt 154.1
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl phosphate, 96%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, diethyl ester