missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diethyl Phosphate-13C4 Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30138081
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138081 10 mg
17994765 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138081 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44472210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1329613-90-2
Molekylær formel 13C4H10NaO4P
Molekylvægt (g/mol) 180.05
Synonym Phosphoric Acid Diethyl Ester-13C4 Sodium Salt, Ethyl Sodium Phosphate-13C4, Diethyl-13C4 Sodium Phosphate, Sodium Diethyl Phosphate-13C4;
SMIL O=P(O[13CH2][13CH3])(O[Na])O[13CH2][13CH3]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diethyl Phosphate-13C4 Sodium Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C4H11O4P.Na/c1-3-7-9(5,6)8-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Formel vægt 180.0349
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.