Få mere at vide
Diethyl phenylthiomethylphosphonate, 96%
Artikelnummer. 11430254
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430254 10 g 10g
11440254 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430254 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13660.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38066-16-9 | C11H17O3PS | 260.288 g/mol
Diethylphenylthiomethylphosphonat bruges til at fremstille Diethylphosphorylmethylphenylsulfoxid, kemiske reagenser, farmaceutisk forskning, farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diethylphenylthiomethylphosphonat bruges til at fremstille Diethylphosphorylmethylphenylsulfoxid, kemiske reagenser, farmaceutisk forskning, farmaceutiske mellemprodukter
.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38066-16-9
Molekylær formel C11H17O3PS
Molekylvægt (g/mol) 260.288
MDL nummer MFCD00015130
InChI nøgle FBUXEPJJFVDUFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phenylthiomethylphosphonate, diethyl phenylthio methyl phosphonate, diethyl phenylsulfanyl methylphosphonate, phosphonic acid, phenylthio methyl-, diethyl ester, diethoxy phenylthiomethyl phosphino-1-one, diethylphenylthiomethylphosphonate, acmc-1bn85, diethyl-phenylthiomethylphosphonate, diethyl methylthiobenzyl phosphonate, diethyl phenylsulfanyl methylphosphonate #
PubChem CID 99227
IUPAC navn diethoxyphosphorylmethylsulfanylbenzen
SMIL CCOP(=O)(CSC1=CC=CC=C1)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl phenylthiomethylphosphonate
Tæthed 1.174
Kogepunkt 146°C to 148°C (0.5 mmHg)
Brydningsindeks 1.534
Mængde 10 g
Beilstein 1246215
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 260.29
Procent renhed 96%