Få mere at vide
Diethylphenylfosfonit, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl phenylphosphonite |
| Tæthed | 1.032 |
| Kogepunkt | 64 °C (0,7 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.51 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2804900 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 198.2 |
| Procent renhed | 98% |