Få mere at vide
Diethylphenylphosphonit, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416616
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416616 5 g 5g
11426616 25 g 25g
11436616 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416616 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24836.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1638-86-4 | C10H15O2P | 198.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1638-86-4
Molekylær formel C10H15O2P
Molekylvægt (g/mol) 198.20
MDL nummer MFCD00009086
InChI nøgle RVDJLKVICMLVJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phenylphosphonite, diethoxyphenylphosphine, phosphonous acid, phenyl-, diethyl ester, diethyl benzenephosphonite, diethyl phenyl-phosphonite, phosphonous acid, p-phenyl-, diethyl ester, pubchem6466, diethylphenylphosphonite, diethyl phenylphophonite, acmc-20al8o
PubChem CID 74225
IUPAC navn diethoxy(phenyl)phosphan
SMIL CCOP(OCC)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl phenylphosphonite
Tæthed 1.032
Kogepunkt 64°C (0.7 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.51
Mængde 5 g
Beilstein 2804900
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 198.2
Procent renhed 98%