Få mere at vide
Diethyl phenylphosphonite, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl phenylphosphonite |
| CAS | 1638-86-4 |
| Molekylær formel | C10H15O2P |
| MDL nummer | MFCD00009086 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | CCOP(C1=CC=CC=C1)OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.20 |
| Procent renhed | 98% |