Få mere at vide
Diethylphenylmalonat, TRC
Artikelnummer. 30372169
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30372169 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30372169 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD444823500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Phenylmalonate
CAS 83-13-6
Molekylær formel C13H16O4
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16O4/c1-3-16-12(14)11(13(15)17-4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9,11H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C(C(=O)OCC)c1ccccc1
IUPAC navn diethyl 2-phenylpropanedioat
Molekylvægt (g/mol) 236.26
Formel vægt 236.1049