Få mere at vide
Diethylfenyl orthoformat, 97%
Artikelnummer. 11427044
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427044 10 g 10g
11437044 50 g 50g
11447044 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427044 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21498.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 14444-77-0 | C11H16O3 | 196,246 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14444-77-0
Molekylær formel C11H16O3
Molekylvægt (g/mol) 196.246
MDL nummer MFCD00009228
InChI nøgle QTURWMMVIIBRRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phenyl orthoformate, diethoxymethoxy benzene, benzene, diethoxymethoxy, diethoxymethoxy-benzene, acmc-209csr, diethoxy phenoxy methane, diethoxymethoxy benzene #, diethylphenyl orthoformate, orthoformic acid diethyl phenyl ester
PubChem CID 84440
IUPAC navn diethoxymethoxybenzen
SMIL CCOC(OCC)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl phenyl orthoformate
Smeltepunkt -26°C
Tæthed 1.015
Kogepunkt 103°C to 104°C (10 mmHg)
Flammepunkt 65°C (149°F)
Brydningsindeks 1.4795
Mængde 10 g
Beilstein 1872634
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 196.25
Procent renhed 97%