Få mere at vide
Diethyl Oxalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Oxalate |
| CAS | 95-92-1 |
| Molekylær formel | C6H10O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Ethanedioic Acid 1,2-Diethyl Ester, Oxalic Acid Diethyl Ester, Diethyl Ethanedioate, Ethyl Oxalate, NSC 8851 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl oxalate |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.14 |
| Formel vægt | 146.0579 |