Få mere at vide
Diethyloxalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15700819 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15700819 500 g Glasflaske 500g
10487180 25 g Glasflaske 25g
10784651 1 kg Glasflaske 1kg
10347430 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10207263 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15700819 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159185000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-92-1 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-92-1
Molekylær formel C6H10O4
Molekylvægt (g/mol) 146.14
MDL nummer MFCD00009119
InChI nøgle WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl oxalate, diethyl ethanedioate, ethanedioic acid, diethyl ester, oxalic acid, diethyl ester, oxalic ether, diethyloxalate, ethyl oxalate van, oxalic acid diethyl ester, unii-860m3zwf6j, diethylester kyseliny stavelove
PubChem CID 7268
IUPAC navn diethyloxalat
SMIL CCOC(=O)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl oxalate
Surhed 0.01% max. (as oxalic acid)
Smeltepunkt -41.0°C
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 185.0°C
Flammepunkt 76°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5O2CCO2C2H5
Brydningsindeks 1.4085 to 1.4105
Mængde 500 g
Beilstein 02, 535
Fieser 01,250; 02,132; 07,106; 15,133
Merck Index 15, 3142
Specifik vægtfylde 1.07
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol and,acetone
Formel vægt 146.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl oxalate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl oxalate