Få mere at vide
Diethyloxalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481838
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481838 10,000 g 10000g
11461838 500 g 500g
11471838 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11481838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14498.0C
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-92-1 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
Diethyloxalat bruges til at fremstille aktive farmaceutiske ingredienser (API ), plastik og farvestofmellemprodukter. Det bruges også som opløsningsmiddel til celluloseestere, ethere, harpikser, parfumer og lakker til elektronik. Det er involveret i transesterificeringsreaktionen med phenol for at få diphenyoxalat. Det er også involveret i Claisen-kondensationsketosteroiderne til fremstilling af glyoxalylderivater. Yderligere anvendes det til at fremstille sym-1,4-diphenyl-1,4-dihydro-1,2,4,5-polytetrazin. Ud over dette bruges det i mikroemulsionssyntesen af zinkoxidnanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethyloxalat bruges til at fremstille aktive farmaceutiske ingredienser (API ), plastik og farvestofmellemprodukter. Det bruges også som opløsningsmiddel til celluloseestere, ethere, harpikser, parfumer og lakker til elektronik. Det er involveret i transesterificeringsreaktionen med phenol for at få diphenyoxalat. Det er også involveret i Claisen-kondensationsketosteroiderne til fremstilling af glyoxalylderivater. Yderligere anvendes det til at fremstille sym-1,4-diphenyl-1,4-dihydro-1,2,4,5-polytetrazin. Ud over dette bruges det i mikroemulsionssyntesen af zinkoxidnanopartikler.
Opløselighed Blandbar med alkoholer, ether og andre almindelige organiske opløsningsmidler
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, syrer og baser. Fugt følsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-92-1
Molekylær formel C6H10O4
Molekylvægt (g/mol) 146.142
MDL nummer MFCD00009119
InChI nøgle WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl oxalate, diethyl ethanedioate, ethanedioic acid, diethyl ester, oxalic acid, diethyl ester, oxalic ether, diethyloxalate, ethyl oxalate van, oxalic acid diethyl ester, unii-860m3zwf6j, diethylester kyseliny stavelove
PubChem CID 7268
IUPAC navn diethyloxalat
SMIL CCOC(=O)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl oxalate
Smeltepunkt -41°C
Tæthed 1.077
Kogepunkt 184°C to 186°C
Flammepunkt 75°C (167°F)
Brydningsindeks 1.41
Mængde 10,000 g
FN nummer UN2525
Beilstein 606350
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,3125
Opløselighedsinformation Miscible with alcohols,ether and other common organic solvents.
Formel vægt 146.14
Procent renhed 99%