Få mere at vide
Diethyl Oxalate-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Oxalate-13C2 |
| CAS | 150992-84-0 |
| Molekylær formel | C413C2H10O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Diethyl Ethanedioate-13C2, Diethyl Oxalate-13C2, Ethyl Oxalate-13C2, NSC 8851-13C2, Ethanedioic Acid, Diethyl Ester-13C2, Ethanedioic Acid, 1,2-Diethyl Ester-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1,6+1 |
| SMIL | O=[13C]([13C](OCC)=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl oxalate-13C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.13 |
| Formel vægt | 148.06 |